Learn More
Munktell Filtrak™ Munktell Papier filtre de grade 1600
Description
- Poids de base : 250 ±25 g/m²
- Absorption Klemm : 70 ±20 mm
- Changement dimensionnel : < 3%
- Absorption d'eau : 450 ±50 g/m²
Spécification
Spécification
| Matériau | Linters de coton |
| Qualité | 1600 |
| Quantité | 200/Pk. |
| Dimensions (L x l) | 145 x 230 mm |