Learn More
MP Biomedicals™ Milieux de Murashige et Skoog
Code produit 17327479 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 L
1 x 10 L
1 x 50 L
Type de produit:
Milieu de Murashige et Skoog
Milieu de base de Murashige et Skoog
Contenu et stockage:
0°C à 5°C
4°C
Conditionnement:
10L
50L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Contenu et stockage Conditionnement
17327479 10 x 1 L Milieu de base de Murashige et Skoog 0°C à 5°C 10L
11454925 1 x 10 L Milieu de base de Murashige et Skoog 4°C 10L
11424865 10 x 1 L Milieu de Murashige et Skoog 4°C 10L
11434865 1 x 10 L Milieu de Murashige et Skoog 4°C 10L
11444865 1 x 50 L Milieu de Murashige et Skoog 4°C 50L
17317479 10 x 1 L Milieu de base de Murashige et Skoog 4°C 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17327479 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092623220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.25€
    58.80€ / 10L
    Économisez 5.45€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Tous les milieux de culture de cellules végétales Murashige et Skoog sont fabriqués à partir de produits chimiques et de réactifs de haute qualité.
  • Chaque formulation est préparée conformément à la spécification originale, sauf indication contraire
  • Les lots de milieux finis sont testés sur des cellules végétales
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieu de base de Murashige et Skoog
Avec additifs Vitamines de Gamborg
Quantité 10 x 1 L
Format Solution
pH 3,75 à 4,75
Contenu et stockage 0°C à 5°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Murashige & Skoog Basal Medium with Gamborg's Vitamins
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, boricacid