Learn More
Murexide, pour complexométrie, Honeywell Fluka™
Code produit 15693950 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15693950 5 g Flacon en verre 5g
15673950 10 g Flacon en verre 10g
15683950 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15693950 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 334145G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
pour complexométrie
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3051-09-0
Formule moléculaire C8H3N5O6-2
Poids moléculaire (g/mol) 265.141
Numéro MDL MFCD00012777
Clé InChI MUMMBXDKKJEASE-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 51381221
Nom IUPAC 6-oxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinane-5 -ylidène)amino]-1H-pyrimidine-2,4-diolate
SMILES C1(=C(N=C(NC1=O)[O-])[O-])N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Murexide
Point de fusion >300°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3831445
Poids de la formule 284.19g/mol
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Rouge
Quantité 5 g
Forme physique Poudre