Learn More
Gibco™ Kit de cytokines pour cellules dendritiques murines, PeproTech®
Code produit 17823423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17823423 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17823423 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur MDC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    904.00€
    822.64€ / 1 pièces
    Économisez 81.36€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Le kit de cytokines pour cellules dendritiques de Murine contient les composants clés nécessaires à la culture des cellules dendritiques de souris.
L'IL-4 est une cytokine pléiotrope qui régule diverses réponses des lymphocytes T et B, notamment la prolifération cellulaire, la survie et l'expression génique. Produite par les mastocytes, les lymphocytes T et les cellules stromales de la moelle osseuse, l'IL-4 régule la différenciation des lymphocytes T CD4+ naïfs en lymphocytes Th2 auxiliaires.
Le GM-CSF est un facteur de croissance hématopoïétique qui stimule le développement des neutrophiles et des macrophages et favorise la prolifération et le développement des cellules progénitrices érythroïdes mégacaryocytaires et éosinophiles précoces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Dosage fonctionnel
Type de produit Ensemble de cytokines des cellules dendritiques
Quantité 1 kit
Contenu et stockage 100 μg IL-4 murin (n° de catalogue 214-14-100 UG), 100 μg IL-4 murin (n° de catalogue 214-14-100 UG) 100 μg GM-CSF murin (n° de catalogue 315-03-100 UG), 100 μg GM-CSF murin (n° de catalogue 315-03-100 UG)
Espèces Souris