Learn More
Muscimol Hydrobromide, TRC
Code produit 30010941
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010941 10 mg 10mg
30007349 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010941 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM81501010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18174-72-6
Formule moléculaire C4 H6 N2 O2 . Br H
Poids moléculaire (g/mol) 195.01
Synonyme Muscimol HBr
Nom IUPAC 5-(aminomethyl)-1,2-oxazol-3-ol;hydrobromide
SMILES Br.NCc1onc(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Muscimol, Hydrobromide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2O2.BrH/c5-2-3-1-4(7)6-8-3;/h1H,2,5H2,(H,6,7);1H
Poids de la formule 193.9691