Learn More
Tocris Bioscience™ Muscimol
Description
Potent GABAA receptor agonist and partial GABAA-ρ receptor agonist. Inhibits memory retention and attenuates airway constriction in vivo.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Muscimol |
| Quantité | 1 mg |
| Poids de la formule | 114.1 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 114.10 |