Learn More
Mutant IDH1-IN-2, MedChemExpress
Code produit 16440078
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16440078 5 mg
16407608 10 mg
16403627 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16440078 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18717
MedChemExpress Mutant IDH1-IN-2 is a inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase (IDH) proteins, with IC50 of in LS-MS biochemical assay, IC50 of 16.6 nM in Fluorescence biochemical assay.
Mutant IDH1-IN-2 is a inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase (IDH) proteins, with IC50 of in LS-MS biochemical assay, IC50 of 16.6 nM in Fluorescence biochemical assay.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mutant IDH1-IN-2
CAS 1429176-69-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H31F2N5O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (108.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC[C@H](C(C)C)N1C2=NC(N[C@H](C3=CC=C(CN4CCC(F)(F)CC4)C=C3)C)=NC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 459.53
Poids de la formule 459.53
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death