Learn More
Mutant IDH1-IN-4, MedChemExpress
Code produit 16447587
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16447587 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16447587 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY114459
MedChemExpress Mutant IDH1-IN-4 (compound 434) is an inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH 1), with IC50 values of ≤ 0.5 μM for mutant IDH1 in R132H, HT1080 and U87R132H cells.
Mutant IDH1-IN-4 (compound 434) is an inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH 1), with IC50 values of ≤ 0.5 μM for mutant IDH1 in R132H, HT1080 and U87R132H cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mutant IDH1-IN-4
CAS 1416270-18-2
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H34N4O3
Quantité 5 mg
SMILES N#CC1=C(N2C[C@@H](C3CC3)N(C(CCOC)=O)CC2)N=C(C4CC4)C5=C1CC(C)(C)OC5
Poids moléculaire (g/mol) 438.56
Poids de la formule 438.56
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation