Learn More
Elma™ Boîte de sourdine
Code produit 17841727
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Medicina, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL, Elmasonic extra TT
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17841727 Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Medicina, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL, Elmasonic extra TT 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17841727 Fournisseur Elma™ Code fournisseur 1111901
Expédition estimée: 05-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez le niveau sonore jusqu'à 85 % avec la Mutebox.
  • Garantit un nettoyage silencieux
  • Un ventilateur silencieux et une isolation optimale font de l'utilisation d'équipements à ultrasons une expérience agréable, saine et silencieuse, que ce soit pour le nettoyage ou la préparation d'échantillons.
  • Le ventilateur extrait l'eau de condensation et les vapeurs vers l'arrière.
  • L'éclairage intérieur et la porte vitrée vous permettent de surveiller le processus de nettoyage en permanence.
  • Deux points d'accès indépendants garantissent que les objets en cours de nettoyage et l'appareil à ultrasons restent toujours facilement accessibles.
  • Fabriqué en acier de haute qualité et facile à nettoyer, il garantit un fonctionnement hygiénique.
Spécification
Type de produit Boîte à muets
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Medicina, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL, Elmasonic extra TT
Matériau Acier inoxydable