Learn More
MV1, MedChemExpress
Code produit 16491047
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491047 50 mg
16445586 100 mg
16427527 5 mg
16404788 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491047 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113534
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
MedChemExpress MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.
MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.
Spécification
Nom chimique ou matériau MV1
CAS 1001600-54-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H44N4O5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (216.74 mM)
SMILES O=C(OC)[C@H](C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)NC([C@H]3N(C([C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O)=O)CCC3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 576.73
Poids de la formule 576.73
Pourcentage de pureté 98.47%
Qualité Research
Forme physique Solid