Learn More
Manutan MW20G Multifunction Microwave
Code produit 15540739
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
15540739 20 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15540739 Fournisseur Manutan Code fournisseur A104510
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
With an adjustable thermostat from 60° to 200°C.
  • Oven capacity of 20L
  • Electromechanical programming
  • Five functions: microwave only, defrost, favorite preparation, single grill, combined grill mode
  • Glass turntable
  • Timer to 60 min, 24-hour clock
  • The grid at the top makes your dishes crispy on the outside yet tender inside
Specifications
Capacité (métrique) 20 l
Type Multi-Purpose Oven
Comprend 24.5 cm Diameter Glass Turntable
Modèle MW20G
Longueur (métrique) 33.5 cm
Largeur (métrique) 44 cm
Hauteur (métrique) 24.5 cm
Profondeur (métrique) 33.5 cm
Poids (métrique) 11 kg
Tension 230 V
Puissance 1050 W