Learn More
A&D Weighing Analyseur d’humidité MX-50
Code produit 16651232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
51 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16651232 51 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16651232 Fournisseur A&D Weighing Code fournisseur MX50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3732.71€
    3255.97€ / 1 pièces
    Économisez 476.74€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyseur d’humidité rapide, sûr et précis avec chauffage rapide et uniforme, lampe halogène et technologie SRA innovante.
  • Lampe halogène droite, filtre SRA (Assistance au rayonnement secondaire) de conception unique, offrant un temps de mesure plus court, grâce à un chauffage rapide et uniforme.
  • Grâce au SHS (capteur Super Hybrid) présenté comme capteur de poids, la détermination de la teneur en humidité ultra précise est possible en fonction d’un pesage de haute précision, même d’un petit échantillon.
  • La poignée panoramique ergonomique du bac élimine les incidents lors du déplacement d’un plateau d’échantillons chaud.
  • Les caractéristiques standard incluent 5 modes de mesure, la fonction de mémoire de données, l’interface RS-232C, le tartrate de sodium dihydraté et un grand affichage VFD pour une lecture facile. Conforme aux BPL.
  • Il est fourni avec le CD-ROM WinCT-Humidité, les bacs à échantillons (x20), les poignées de bac (x2), les brucelles, la cuillère, un échantillon pour essai (30 g de tartrate de sodium dihydraté), une feuille de fibre de verre, un câble RS-232C, une enveloppe protectrice pour écran et une housse de protection.
Spécification
Interface (option) RS-232C
Comprend Mode standard, mode automatique, mode rapide, mode minuterie et mode manuel
Dimensions (L x l x H) 320 x 215 x 173 mm
Alimentation électrique 100 V à 120 VCA (3 A) ou 200 à 240 VCA (1,5 A), 50/60 Hz, env. 400 W
Précision affichage 0,001 g
Type d’affichage Écran VFD grande taille
Description Affichage de la teneur en humidité : 0,01 % / 0,1 %
Capacité 51 g
Plage d’humidité < 85 % HR
Plage de températures (métrique) Séchage : 50°C à 200°C
Operating Limit Temperature Range (Metric) 5°C à 40°C