Learn More
IKA™ Agitateurs d’échantillons MX.PVDF
Code produit 17583636 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Difluorure de polyvinylidène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17583636 Difluorure de polyvinylidène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17583636 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020103093
 Article restreint
Expédition estimée: 24-02-2027
Kit MX.PVDF de 3 mélangeurs d’échantillons en difluorure de polyvinylidène, chacun offrant un type de mélange différent.
  • Kit de 3 mélangeurs d’échantillons en difluorure de polyvinylidène, chacun offrant un type de mélange différent.
  • Ce kit comprend :
    • puce de mélange en forme de T* 1
    • puce de mélange en forme de Y* 1
    • Puce de mélange à flux interrompu* 1.
    • Les trois puces de mélange sont en difluorure de polyvinylidène (PVDF).
  • Inclus à la livraison
    • Puce de mélange en forme de T, PVDF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Difluorure de polyvinylidène
Comprend Puce de mélange de forme T, puce de mélange de forme Y, puce de mélange à flux interrompu