Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables à profil bas MX35 Premier™
Code produit 10687875 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lame de mictotome jetable à profil bas
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10687875 Lame de mictotome jetable à profil bas 50 pièces
12074088 Lame de mictotome jetable à profil bas 50 pièces
10454379 Lame de mictotome jetable à profil bas 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10687875 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 3052835
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des coupes de tissus durs et des coupes minces de grande qualité grâce aux lames de microtome jetables à profil bas hautes performances Epredia™ MX35 Premier™.
  • Tranchant plus coupant à durabilité accrue pour une durée de vie prolongée de la lame
  • Les lames Premier Plus offrent une durabilité accrue, une netteté supérieure pour un frottement réduit de la lame et une durée de vie plus longue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lame de mictotome jetable à profil bas
Profile Bas
À utiliser avec (application) Conçues pour être très précises avec une durée de vie de coupe prolongée (excellentes pour les tissus durs)
Jetable Oui
Angle de coupe 34°
Épaisseur (impériale) 0.01 in
Épaisseur (métrique) 0,24 mm