Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables à profil bas MX35 Premier™
Code produit 12074088 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lame de mictotome jetable à profil bas
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
12074088 Lame de mictotome jetable à profil bas 50 pièces
10687875 Lame de mictotome jetable à profil bas 50 pièces
10454379 Lame de mictotome jetable à profil bas 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12074088 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 3051835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.48€
    80.83€ / 50 pièces
    Économisez 31.65€
    28% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des coupes de tissus durs et des coupes minces de grande qualité grâce aux lames de microtome jetables à profil bas hautes performances Epredia™ MX35 Premier™.
Réalisez des coupes de tissus durs et des coupes fines de grande qualité grâce aux lames de microtome jetables à profil bas hautes performances Thermo Scientific™ MX35 Premier.
  • Tranchant plus coupant à durabilité accrue pour une durée de vie prolongée de la lame
  • Les lames Premier Plus offrent une durabilité accrue, une netteté supérieure pour un frottement réduit de la lame et une durée de vie plus longue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lame de mictotome jetable à profil bas
Profile Bas
À utiliser avec (application) Conçues pour l’histologie de routine et conviennent à une variété de types de tissus, y compris les tissus durs
Jetable Oui
Angle de coupe 34°
Épaisseur (impériale) 0,01 in
Épaisseur (métrique) 0,24 mm