Learn More
MX69, MedChemExpress
Code produit 16499756
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499756 50 mg
16434486 100 mg
16415947 5 mg
16403218 10 mg
16400719 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16499756 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100892
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
Spécification
Nom chimique ou matériau MX69
CAS 1005264-47-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H26N2O4S
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (210.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(=O)(NC4=CC(C)=C(C)C=C4)=O)C=C5)=C5N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 474.57
Poids de la formule 474.57
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death