Learn More
Myclobutanil, MedChemExpress
Code produit. 16418856
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16418856
Marque: Medchem Express HYB2148
MedChemExpress Myclobutanil is a conazole class fungicide widely used as an agrichemical.
Myclobutanil is a conazole class fungicide widely used as an agrichemical.
Spécification
Nom chimique ou matériau Myclobutanil
Forme physique Solid
CAS 88671-89-0
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H17ClN4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (346.28 mM)
SMILES N#CC(C1=CC=C(Cl)C=C1)(CCCC)CN2N=CN=C2
Poids moléculaire (g/mol) 288.78
Poids de la formule 288.78
Pourcentage de pureté 99.11%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.