Learn More
MP BIOMEDICALS Vaporisateur pour l’élimination des mycoplasmes Myco-Out
Code produit 30130212 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 450 ml
4 x 450 ml
Conditionnement:
1.80L
450mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30130212 1 x 450 ml 450mL
30130211 4 x 450 ml 1.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30130212 Fournisseur MP BIOMEDICALS Code fournisseur 093050853
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le vaporisateur pour l’élimination des mycoplasmes Myco-Out est facile à utiliser, rapide et non toxique, très efficace et présente un large spectre antimicrobien qui élimine les mycoplasmes et inactive divers micro-organismes.
Le mycoplasma est un contaminant fréquent des cultures cellulaires. C’est l’organisme procaryote le plus petit et le plus simple sans parois cellulaires. Par conséquent, il peut facilement passer à travers des filtres de 0,22 μm. De plus, les antibiotiques courants ciblant la paroi cellulaire, tels que la pénicilline ou βles antibiotiques -lactamiques, sont inefficaces contre les mycoplasmes. La contamination par Mycoplasma peut affecter gravement l’état des cellules, provoquant des modifications de l’expression génique et des caractéristiques métaboliques, une croissance cellulaire ralentie, une différenciation cellulaire anormale et la mort cellulaire. Elle affecte également gravement les fonctions cellulaires.
MP Biomedicals Le spray Myco-Out pour l’élimination des Mycoplasmes est un tensioactif peptidique prêt à être utilisé, qui peut éliminer rapidement, efficacement et de manière non toxique le mycoplasma des environnements de travail tels que :
  • Paillasses
  • Postes de sécurité biologique
  • Hottes à flux vertical
  • Incubateurs cellulaires
  • Pipettes
  • Bidons d’azote liquide
  • Poignées de porte, etc.
Il a également un effet de désinfection antimicrobienne à large spectre._x000D_
Caractéristiques :
  • Facile à utiliser : le vaporisateur pour l’élimination des mycoplasmes Myco-Out simplifie l’élimination des mycoplasmes grâce à un spray facile à utiliser et prêt à l’emploi, éliminant ainsi la nécessité de recourir à des méthodes fastidieuses telles que la fumigation et l’essuyage à l’alcool._x000D_
  • Rapide et non toxique : Le tensioactif peptidique spécifique au mycoplasma, dérivé de Bacillus subtilis, agit en seulement 5 à 10 minutes sans nuire aux cellules
  • Très efficace : Les études d’efficacité confirment son efficacité pour éliminer le Mycoplasma des surfaces telles que les armoires à flux laminaire recouvertes de culture cellulaire HeLa positive au Mycoplasma
  • Spectre antimicrobien large : Il élimine les Mycoplasmes et inactive divers micro-organismes, y compris les bactéries, les virus et les spores fongiques
  • Utilisation sûre : le produit est sans danger pour les utilisateurs et l’environnement.
Notes d’application :
Le vaporisateur pour l’élimination des mycoplasmes Myco-Out est un tensioactif peptidique prêt à l’emploi destiné à :_x000D_
  • Rapidité
  • Efficacité
  • et éliminer de manière non toxique le mycoplasme de l’environnement de travail
Énoncé d’utilisation :
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Spécification
Spectre de l’antibiotique Large spectre
Classification Défini chimiquement
Forme Liquide
Type de produit Retrait des mycoplasmes
Type de réactif Tensio-actif
Stérilité Non stérile
Quantité 1 x 450 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Myco-Out Mycoplasma Removal Spray
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, ethanol