Learn More
MP Biomedicals™ Kit de détection PCR de mycoplasmes Myco-Sniff™
Code produit 16349865 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
48 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16349865 48 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16349865 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 093050201
 Article restreint
En stock
Conçu pour la détection sensible, spécifique et rapide des mycoplasmes.
  • Très sensible : La limite de détection est de seulement 20 CFU/ml
  • Grande plage de détection des mycoplasmes : Détectez les mycoplasmes de plus de 8 genres, y compris les 209  espèces individuelles
  • Produit prémélangé pour une plus grande facilité d’utilisation : Le kit contient tous les composants pour la réaction PCR. Ajoutez simplement des matrices d’ADN ou des échantillons
  • Hautement spécifique : Aucune interférence de l’ADN animal ou bactérien
  • Rapides : La détection peut être réalisée en 3 heures
  • Élimination de toute contamination croisée : 8-MOP empêche toute contamination croisée par les produits PCR précédents
  • Contrôle interne exogène : Permet de différencier les faux négatifs dus à l’inhibition de la PCR ou à des tests de PCR erronés
  • Contrôle des échantillons : Vérifiez facilement l’efficacité de la matrice d’ADNg en vérifiant l’amplification de l’ADN de contrôle de l’échantillon
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Spectre de l’antibiotique Mycoplasma
Type de produit Détection des mycoplasmes
À utiliser avec (application) Détection des mycoplasmes
Quantité 48 dosages