Learn More
MP Biomedicals™ Kit de détection PCR de mycoplasmes Myco-Sniff-Valid™
Code produit 16359865 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
48 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16359865 48 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16359865 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 093050301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.33€
    418.95€ / 1 kits
    Économisez 52.38€
    11% de réduction
Validé pour la détection sensible, spécifique et rapide des mycoplasmes.
  • Très sensible : La limite de détection est de seulement 10 CFU/ml
  • Fiables : Conforme aux directives et réglementations de la Pharmacopée européenne. Ce test est adapté aux tests de libération du produit et aux contrôles en cours de fabrication. Il peut remplacer les tests cellulaires des cultures et des indicateurs
  • Rapides : Remplace les tests de culture traditionnels par un test PCR de 3 heures
  • Grande plage de détection : Détecte les espèces communes de mycoplasmes et toutes les autres espèces de mycoplasmes qui infectent la culture cellulaire
  • Simplicité d’utilisation : Contient des composants prémélangés pour la réaction PCR. Ajoutez simplement des matrices d’ADN ou des échantillons
  • Hautement spécifique : Aucune interférence de l’ADN animal ou bactérien
  • Contrôle interne exogène : Permet de différencier les faux négatifs dus à l’inhibition de la PCR ou à des tests de PCR erronés
  • Contrôle des échantillons : Vérifiez facilement l’efficacité de la matrice d’ADNg en vérifiant l’amplification de l’ADN de contrôle de l’échantillon
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Spectre de l’antibiotique Mycoplasma
Type de produit Détection des mycoplasmes
À utiliser avec (application) Détection des mycoplasmes
Quantité 48 dosages