Learn More
MP Biomedicals Détection de mycoplasmes par PCR Myco-Visible
Code produit 31759330 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tests:
100 tests
20 tests
Conditionnement:
100 tests
20 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tests Conditionnement
31759330 20 tests 20 tests
31759329 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31759330 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 093051401
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Détection standardisée et rapide, réalisant l'analyse complète en moins de 3 heures pour un dépistage efficace des mycoplasmes
  • Le kit de détection PCR Myco-Visible Mycoplasma offre une méthode très sensible et spécifique pour détecter la contamination par les mycoplasmes dans les cultures cellulaires.
  • Capable d'identifier un large éventail d'espèces de mycoplasmes telles que
    • Mycoplasma oral
    • Mycoplasma hyorhinis.
  • Le kit donne des résultats en seulement 3 heures. Avec une limite de détection de 10 UFC/mL, il assure une identification fiable de la contamination au niveau génétique.
  • Le kit inclut :
    • un contrôle interne pour différencier les résultats valides de l'inhibition de la PCR
    • un témoin positif pour vérification.
  • Conforme aux normes EP 2.6.7 et JP 17, cette solution basée sur la PCR offre une efficacité accrue et une rapidité supérieure.
  • Alternative aux méthodes de culture traditionnelles pour le dépistage des mycoplasmes.
Spécification
Méthode PCR PCR standard
Vitesse de réaction 120 min
Nbre de tests 20 tests
Type de produit Détection des mycoplasmes
À utiliser avec (application) Détection des mycoplasmes