Learn More
MP BIOMEDICALS Kit de test rapide Myco-Visible pour mycoplasmes
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Détecte la contamination par mycoplasmes avec une sensibilité aussi faible que 10 UFC/mL ou 10 fg d'ADN génomique
- Efficace contre un large éventail d'espèces de mycoplasmes, y compris des espèces courantes comme Mycoplasma orale et Mycoplasma hyorhinis, ainsi que des espèces moins courantes.
- Résout les problèmes de contamination généralisée qui peuvent entraîner des pertes importantes pour l'industrie.
- Résistant aux antibiotiques ciblant la formation de la paroi cellulaire, tels que la pénicilline
- L'absence de paroi cellulaire permet le passage à travers 0,2 μfiltres m
- La prévalence dans les cultures cellulaires rapportée se situe entre 25 % et 80 %.
- Les principales sources de contamination comprennent les hôtes humains, porcins et bovins.
- Détecte plusieurs espèces, notamment Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma arginine, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma hominis, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma orale, Mycoplasma salivarium et Mycoplasma pneumoniae.
- Test hautement sensible, spécifique et rapide ciblant des régions conservées du génome des Mollicutes
- Aucune réactivité croisée avec l'ADN bactérien, fongique ou mammifère.
- Simple à réaliser, sans nécessiter d'expertise technique particulière ni d'équipement de laboratoire.
- Résultats positifs visualisés sur un dispositif de test immunochromatographique en moins de 5 minutes après l'injection
- Les notes d'application soulignent l'utilisation pour la détection simple, sensible et rapide des mycoplasmes dans les cultures cellulaires.
- Les principales applications comprennent la détection des mycoplasmes et la recherche sur les cultures cellulaires.
- Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Détection des mycoplasmes |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 24 tests |