Learn More
MP BIOMEDICALS Kit de test rapide Myco-Visible pour mycoplasmes
Code produit 30928581 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
24 tests
5 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30928581 5 tests
30928578 24 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30928581 Fournisseur MP BIOMEDICALS Code fournisseur 09305090S
 Article restreint
En stock
Détection rapide et facile des mycoplasmes pour le suivi de routine des cultures cellulaires ; large couverture des espèces et flux de travail simple, sans équipement.
  • Détecte la contamination par mycoplasmes avec une sensibilité aussi faible que 10 UFC/mL ou 10 fg d'ADN génomique
  • Efficace contre un large éventail d'espèces de mycoplasmes, y compris des espèces courantes comme Mycoplasma orale et Mycoplasma hyorhinis, ainsi que des espèces moins courantes.
  • Résout les problèmes de contamination généralisée qui peuvent entraîner des pertes importantes pour l'industrie.
  • Résistant aux antibiotiques ciblant la formation de la paroi cellulaire, tels que la pénicilline
  • L'absence de paroi cellulaire permet le passage à travers 0,2 μfiltres m
  • La prévalence dans les cultures cellulaires rapportée se situe entre 25 % et 80 %.
  • Les principales sources de contamination comprennent les hôtes humains, porcins et bovins.
  • Détecte plusieurs espèces, notamment Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma arginine, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma hominis, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma orale, Mycoplasma salivarium et Mycoplasma pneumoniae.
  • Test hautement sensible, spécifique et rapide ciblant des régions conservées du génome des Mollicutes
  • Aucune réactivité croisée avec l'ADN bactérien, fongique ou mammifère.
  • Simple à réaliser, sans nécessiter d'expertise technique particulière ni d'équipement de laboratoire.
  • Résultats positifs visualisés sur un dispositif de test immunochromatographique en moins de 5 minutes après l'injection
  • Les notes d'application soulignent l'utilisation pour la détection simple, sensible et rapide des mycoplasmes dans les cultures cellulaires.
  • Les principales applications comprennent la détection des mycoplasmes et la recherche sur les cultures cellulaires.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Détection des mycoplasmes
Stérilité Non stérile
Quantité 5 tests