Learn More
Lonza™ Kit de détection de mycoplasmes MycoAlert™ (10 tests)
Description
- Pratique et rapide.
- Ajoutez simplement deux réactifs au surnageant de culture.
- Effectuez deux lectures de luminescence.
- Résultats en moins de 20 minutes.
- Interprétation facile des résultats
- Détecte toutes les contaminations courantes des mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma et Spiroplasma ; sauf Ureaplasma).
- Interférence négligeable avec les composants du milieu.
- Test biochimique sélectif qui exploitée l’activité des enzymes mycoplasmiques qui se trouvent dans les six résumés des cultures cellulaires principales de mycoplasme et dans la grande majorité de 180 espèces de mycoplasme, mais qui ne sont pas présentes dans les cellules eucaryotiques.
- Les mycoplasmes viables présents dans un échantillon de test (surnageant cellulaire) sont lysés et les enzymes réagissent avec le substrat MycoAlert™, catalysant la conversion de l’ADP en ATP.
- L’ATP est ensuite transformé en signal lumineux par l’enzyme luciférase contenue dans le réactif MycoAlert™.
- En mesurant le niveau d’ATP dans un échantillon avant (lecture A) et après l’ajout du substrat MycoAlert™ (lecture B), on peut obtenir un rapport qui indique la présence ou l’absence de mycoplasmes.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune clair |
| Contenu et stockage | Réactif MycoAlert (lyophilisé), Substrat MycoAlert (lyophilisé), Tampon de dosage MycoAlert |
| À utiliser avec (application) | Détection des mycoplasmes |
| Quantité | 2 x 600 μRéactif MycoAlert L, 2 x 600 μSubstrat MycoAlert L, tampon de dosage MycoAlert 1 x 10 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?