Learn More
Lonza™ Kit de détection de mycoplasmes Mycoalert™
Code produit 11650261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
50 tests
Conditionnement:
1 kit
25 tests
50 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11650261 25 tests 25 tests
11630271 50 tests 50 tests
10255393 100 tests 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11650261 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur LT07218
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Détectez les mycoplasmes en culture.Le kit de détection de mycoplasmes Mycoalert™ est un test biochimique sélectif qui exploite l’activité des enzymes mycoplasmiques qui se trouvent dans les six principaux contaminants de culture cellulaire mycoplasmique et dans la grande majorité des 180 espèces de mycoplasmes, mais qui ne sont pas présents dans les cellules eucaryotes.
Pratique et rapide
  • Ajoutez simplement deux réactifs au surnageant de culture
  • Effectuez deux lectures de luminescence
  • Résultats en < 20 minutes
  • Interprétation facile des résultats
Universel
  • Détecte toutes les contaminations courantes des mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma et Spiroplasma ; sauf Ureaplasma)
  • Interférence négligeable avec les composants du milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Réactif Mycoalert : 5 x 600 μl, tampon de dosage MycoAlert : 1 x 10 ml, substrat MycoAlert : 5 x 600μl
2 à 8°C
Type de cellule Cellules de mammifères
Type de produit Détection des mycoplasmes
Quantité 25 tests
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MycoAlert Mycoplasma Detection Kit 25 Tests
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt, Dilithium carbamoyl phosphate hydrate, EDTA Dis