Learn More
Lonza™ Kit de détection de mycoplasmes MycoAlert™ PLUS (100 tests)
Description
- Dosage facile :Ajoutez simplement deux réactifs au surnageant de culture et effectuez deux lectures de luminescence.
- Résultats en < 20 minutes
- Interprétation facile des résultats.
- Détecte toutes les contaminations courantes des mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma et Spiroplasma ; sauf Ureaplasma).
- Convient aux luminomètres à tubes, aux luminomètres à plaques et aux lecteurs multifonctions.
- Kit MycoAlert™ de nouvelle génération qui offre une sortie lumineuse plus élevée, facilitant l’utilisation avec des luminomètres à plaques moins sensibles ou des lecteurs multifonctions, ainsi que des tests de milieux non utilisés, des suppléments de milieux ou de l’eau.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune clair |
| Contenu et stockage | Réactif MycoAlert™ PLUS (lyophilisé), substrat MycoAlert™ PLUS, tampon de dosage MycoAlert™ PLUS |
| À utiliser avec (application) | Détection des mycoplasmes |
| pH | 7,5 |
| Quantité | 1 réactif MycoAlert PLUS de 10 ml (lyophilisé), 1 substrat MycoAlert PLUS de 10 ml (lyophilisé), 1 tampon de dosage MycoAlert PLUS de 20 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: N-glycylglycine