Learn More
PEPperCHIP™ Microarray d’antigènes de Mycobacterium Tuberculosis
Microarray d’antigènes de Mycobacterium Tuberculosis avec 3751 peptides spécifiques aux antigènes imprimés en double. La microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
Marque: PEPperCHIP™ SPC.018.001
Informations supplémentaires : Poids : 0.02200kg
Description
- Contenu de la microarray : 13 antigènes sélectionnés de mycobacterium tuberculosis : Protéine associée à la sécrétion ESX-1, espB, antigène 85-A, fbpA, protéine similaire à l’ESAT-6, esxB, protéine sécrétée riche en alanine et proline, apa, lipoprotéine, lprG, alpha-cristallin, hspX, protéine de liaison au phosphate, pstS1, protéine associée à la sécrétion ESX-1, espA, protéine associée à la sécrétion ESX-1, espE, protéine immunogène, mpt64, hydratase du CoA d’énoyl, echA3, cutinase probable, cfp21, lipoprotéine de surface cellulaire, mpt83
- Longueur/chevauchement des peptides : 15 aa/ 14 aa
- Nombre de peptides : 3751 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs | |
Verre microscopique | |
Code-barres individuel pour chaque microarray | |
1 lame | |
1 mm | |
Transparent |
75,4 x 25 mm | |
Microarray de peptide de haute densité | |
Non stérile | |
1 copie de matrice par microréseau | |
Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés | |
ISO 9001:2015 | |
RUO |