Learn More
Mycophénolate mofétil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15599583 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15599583 25 g 25g
15579583 1 g 1g
15589583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15599583 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459370250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00€
    261.65€ / 25g
    Économisez 63.35€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 128794-94-5 | C23H31NO7 | 433.5 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128794-94-5
Formule moléculaire C23H31NO7
Poids moléculaire (g/mol) 433.5
Clé InChI RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
Synonyme mycophenolate mofetil, cellcept, munoloc, myfenax, mycophenolic acid morpholinoethyl ester, tm-mmf, mycophenylate mofetil, mycophenolatemofetil, cellcept tn, unii-9242ecw6r0
CID PubChem 5281078
ChEBI CHEBI:8764
Nom IUPAC (E)-6-(4-hydroxy-6-méthoxy-7-méthyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-méthylhex-4-énoate de 2-morpholin-4-yléthyle
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Mycophenolate mofetil
Point de fusion 95.0°C to 96.0°C
Résidus d’allumage 0.1% max
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 433.5
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Mycophenolate mofetil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'éliminat.