Learn More
Mycophénolate de Mofetil N-oxyde (Impureté EP G), TRC
Code produit 30133157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133157 100 mg 100mg
30012806 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133157 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM831470100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 224052-51-1
Formule moléculaire C23 H31 N O8
Poids moléculaire (g/mol) 449.49
Synonyme 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl ester, (4E)- (9CI), 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide, Mycophenolate Mofetil N-Oxide
Nom IUPAC 2-(4-oxydomorpholine-4-ium-4-yl)éthyle (E)-6-(4-hydroxy-6-méthoxy-7-méthyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-méthylhex-4-énoate
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCC[N+]3([O-])CCOCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H31NO8/c1-15(5-7-19(25)31-13-10-24(28)8-11-30-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-32-23(20)27)16(2)22(17)29-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
Poids de la formule 449.205
Pourcentage de pureté >95%