Learn More
Melford Acide mycophénolique
Code produit 30018547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018547 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018547 Fournisseur Melford Code fournisseur M930000.1
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Agent immunosuppresseur.
Agent immunosuppresseur. Supprime la production d'oxyde nitrique induite par les cyclokines. Utilisé pour sélectionner les cellules animales exprimant l'E. Gène de Coli codant pour la xanthine guanine phosphoribosyltransférase.
Spécification
CAS 24280-93-1
Formule moléculaire C17H20O6