Learn More
MedChemExpress Mycophenolic acid
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 320.34 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 24280-93-1 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.36% |
| Solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Mycophenolate |
| Cible | Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Endogenous Metabolite∣Antibiotic |
| Afficher plus |