Learn More
Acide mycophénolique Acyl-Bêta-D-glucuronide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mycophenolic acid acyl-beta-D-glucuronide |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H28O12/c1-9(4-6-11-15(25)14-12(8-33-22(14)31)10(2)19(11)32-3)5-7-13(24)34-23-18(28)16(26)17(27)20(35-23)21(29)30/h4,16-18,20,23,25-28H,5-8H2,1-3H3,(H,29,30)/b9-4+/t16-,17-,18+,20-,23+/m0/s1 |
| Poids de la formule | 496.1581 |
| Pourcentage de pureté | >95% |