Learn More
Éther carboxybutoxy à l’acide mycophénolique, TRC
Code produit 30136313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136313 100 mg 100mg
30010739 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136313 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM831555100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931407-27-1
Formule moléculaire C22H28O8
Poids moléculaire (g/mol) 420.45
Synonyme (4E)-6-[4-(4-Carboxybutoxy)-1,3-dihydro-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid, MPAC;
Nom IUPAC (E)-6-(4-(4-carboxybutoxy)-6-méthoxy-7-méthyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-méthylhex-4-acide énoïque
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)OCCCCC(=O)O)C/C=C(\C)/CCC(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Mycophenolic Acid Carboxybutoxy Ether
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H28O8/c1-13(8-10-18(25)26)7-9-15-20(28-3)14(2)16-12-30-22(27)19(16)21(15)29-11-5-4-6-17(23)24/h7H,4-6,8-12H2,1-3H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-7+
Poids de la formule 420.18
Pourcentage de pureté >95%