Learn More
Mycophenolic Acid-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Mycophenolic acid-D3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+/i3D3 |
| Poids de la formule | 323.1448 |
| Pourcentage de pureté | >95% |