Learn More
Acide mycophénolique, TRC
Code produit 30467359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467359 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467359 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM831500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mycophenolic acid
CAS 24280-93-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 H20 O6
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','(E)-, 4-Hexenoic acid','6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl)-4-methyl-','(E)- (8CI), (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid, (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid, Lilly 68618, MPA, Melbex, Mycophenolic acid, NSC 129185, (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic Acid, Mycophenolate Mofetil Imp. F (EP), Mycophenolic Acid
Formule InChI InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O
Nom IUPAC Acide (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 320.34
Poids de la formule 320.126
Pourcentage de pureté >95