Learn More
MP Biomedicals™ Kit de coloration des mycoplasmes Hoechst
Code produit. 11495065 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11495065
Marque: MP Biomedicals™ 093030000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
The Mycoplasma Hoechst Stain Kit is designed for rapid in situ detection of mycoplasma, and other prokaryotic organisms, in cell cultures in less than two hours.
  • Utilise la technologie de coloration au fluorochrome de l’ADN avec la coloration Hoechst 33258
  • Pour la détection in situ de mycoplasmes, de bactéries, de levures et de champignons dans les cultures cellulaires
  • Les tests sont rapides (moins de 2 heures) et économiques (100 tests par kit)
  • La coloration non nucléaire est facilement apparente, avec des contaminants se démarquant de manière vive sur un fond noir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15° à 30°C
Type de produit Détection des mycoplasmes
Quantité 100 tests
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.