Learn More
Lonza™ MycoZap™ Réactif d'élimination des mycoplasmes
Code produit 11620281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 0,5 ml de MycoZap&trade ; Réactif 1, 1 x 1,5 ml de MycoZap&trade ; Réactif 2
1 x 2,5 ml MycoZap&trade ; Réactif 1, 1 x 7,5 ml MycoZap&trade ; Réactif 2
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11620281 1 x 2,5 ml MycoZap&trade ; Réactif 1, 1 x 7,5 ml MycoZap&trade ; Réactif 2 1 pièce
11610281 1 x 0,5 ml de MycoZap&trade ; Réactif 1, 1 x 1,5 ml de MycoZap&trade ; Réactif 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11620281 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur LT07918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00€
    1578.79€ / 1 pièces
    Économisez 246.21€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Formulation antibiotique pour éliminer Mycoplasma des cultures cellulaires contaminées
  • Élimination efficace des mollicutes par une combinaison d'antibiotiques et d'agents antimétaboliques.
  • Effets toxiques minimes.
  • Éradique les mycoplasmes, les acholeplasmes, les spiroplasmes et les entomoplasmes.
  • Convient à une large gamme de cultures cellulaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 5 traitements
Type de produit Retrait des mycoplasmes
À utiliser avec (application) Élimination des mycoplasmes
Quantité 1 x 2,5 ml MycoZap&trade ; Réactif 1, 1 x 7,5 ml MycoZap&trade ; Réactif 2