Learn More
Lonza™ MycoZap™ Plus-PR
Code produit 11566529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11566529 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11566529 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur VZA2021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    309.99€ / 10 pièces
    Économisez 81.01€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Formulation antibiotique pour la prévention des contaminations bactériennes, fongiques et mycoplasmiques dans les cultures cellulaires primaires.
  • Actif contre les mycoplasmes, les bactéries Gram négatives et Gram positives, ainsi que les levures et les champignons.
  • Solution complète remplaçant la formulation Pen/Strep.
  • Applications :
    • Optimisé pour une protection douce des cellules primaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Prévention de la contamination de culture cellulaire
pH 4,5 à 20 °C
Quantité 10 x 1 ml