Learn More
Thermo Scientific™ White Light Conversion Screen for myECL™ Imager
Code produit 13325081 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
24,5 cm x 19,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Conditionnement
13325081 24,5 cm x 19,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13325081 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 62243
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Documentez et analysez les images des transferts et des gels avec un système sensible et facile d’emploi grâce à une interface tactile intuitive et un logiciel intégré avancé.
Les accessoires et pièces de rechange pour imageur Thermo Scientific™ myECL sont destinés à être utilisés avec l’imageur Thermo Scientific myECL.
Pièces de rechange pour le système d’imagerie myECL et ses accessoires pour développer ses capacités.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit White Light Conversion Screen
Description Écran de conversion lumière blanche
À utiliser avec (équipement) myECL Imager
Dimensions (LxW) 24,5 cm x 19,5 cm
Gamme de produits myECL