Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55), Rat, Mouse
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Espèces | Mouse, Rat |
| Méthode de purification | HPLC |
| Nom usuel | MOG Peptide (35-55) |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Poudre |
| Poids moléculaire | 2582.00 |
| Type de produit | Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55), rat, mouse |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Met-Glu-Val-Gly-Trp-Tyr-Arg-Ser-Pro-Phe-Ser-Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly-Lys |