Learn More
Benchmark™ Microcentrifugeuse myFuge™ 12 avec COMBI-Rotor™
Code produit. 15386837
Click to view available options
Alimentation électrique:
100/240 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15386837
Marque: Benchmark™ C1012E
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le myFuge™ 12 élimine la nécessité de changer les rotors lors de la commutation entre microtubes et barrettes PCR. Le COMBI-Rotor™ inclus peut accueillir 12 microtubes et 4 barrettes PCR, en même temps.
  • COMBI-Rotor unique pour tubes et barrettes PCR
  • Doublez la capacité des mini-centrifugeuses traditionnelles
  • Opérations presque silencieuses
  • Démarre et s’arrête avec l’ouverture et la fermeture du couvercle
  • Vitesse fixe
  • Parfait pour une utilisation personnelle
Spécification
Capacité 12 tubes de 1,5/2,0 ml, 32 tubes de 0,2 ml, 4 barrettes de PCR
Vitesse max. 5 500 tr/min
FCR max. 2 000 x g
Hauteur (impériale) extérieure 4,4 in
Hauteur (métrique) extérieure 11,2 cm
Longueur (impériale) extérieure 5,5 in
Longueur (métrique) extérieure 14 cm
Largeur (impériale) extérieure 5,5 in
Largeur (métrique) extérieure 14 cm
Certifications/Conformité CE
Comprend COMBI-Rotor pour tubes et barrettes
Fonctions de sécurité Le fonctionnement s’arrête lorsque le couvercle est ouvert
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Profondeur (impériale) 7,9 in
Profondeur (métrique) 20 cm
Puissance 50 W
Rotor inclus Oui
Garantie 2 ans
Réfrigéré Non
Poids net 2,2 lb