Learn More
Myo-Inositol, Serva Electrophoresis™
Code produit 11711368
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11711368 100 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11711368 Fournisseur Serva Electrophoresis Code fournisseur 2631001
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Spécification
CAS 87-89-8
Point de fusion 222°C to 227°C
Densité 0.63g/cm3
pH 6
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 100 g
Synonyme scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
Clé InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
CID PubChem 892
ChEBI CHEBI:24848
Forme physique Powder