Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myo-inositol, 98+ %
Code produit 11480114
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11480114 2500 g 2500g
11460114 100 g 100g
11470114 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480114 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A13586.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 87-89-8 | C6H12O6 | 180.156 g/mol
Myo-Inositol is a growth factor for animals and microorganisms. It is the most abundant form of polyols that serves as a structural element of secondary messengers in eukaryotic cells. It is used as an adulterant in many illegal drugs like cocaine and methamphetamine. Further, it is used as a stand-in for cocaine on television and film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le myo-inositol est un facteur de croissance pour les animaux et les micro-organismes. C’est la forme la plus abondante de polyols qui sert d’élément structurel des messagers secondaires dans les cellules eucaryotes. Il est utilisé comme adultérant dans de nombreuses drogues illégales comme la cocaïne et la méthamphétamine. De plus, il est utilisé comme remplacement pour la cocaïne à la télévision et au cinéma.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et l’alcool. Insoluble dans l’éther.    
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-89-8
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL MFCD00077932
Clé InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
CID PubChem 892
ChEBI CHEBI:24848
Nom IUPAC cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau myo-Inositol
Point de fusion 224°C to 227°C
Densité 1.75
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Odorless
Quantité 2500 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and alcohol. Insoluble in ether.
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté ≥98%