Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myo-inositol, qualité de culture cellulaire
Code produit 15495179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495179 50 g 50g
15405189 100 g 100g
15415189 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15495179 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62886.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.14€
    70.65€ / 50g
    Économisez 15.49€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent lipotropique
It has been tested with CHO, L929, and Vero cell lines and can be used for other cell culture applications. A method for HPLC identification and quantitation has been achieved by this chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il a été testé avec des lignées cellulaires CHO, L929 et des cellules Vero et il peut être utilisé pour d’autres applications de culture cellulaire. Une méthode d’identification et de quantification HPLC a été découverte grâce à ce produit chimique.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Les solutions de myo-inositol peuvent être autoclavées pour une utilisation en culture cellulaire. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-89-8
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL MFCD00077932
Clé InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
CID PubChem 892
ChEBI CHEBI:24848
Nom IUPAC cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau myo-Inositol
Point de fusion 222°C to 227°C
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Informations sur la solubilité It is soluble in water (50mg/ml).
Poids de la formule 180.16
Qualité Culture cellulaire
Forme physique Poudre cristalline