Learn More
Myo-Inositol Hexaacétate, TRC
Product Code. 30397765
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
Unit Size:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30397765 1 g -
30392177 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30397765 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI6660001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1254-38-2
Formule moléculaire C18 H24 O12
Poids moléculaire (g/mol) 432.38
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentaacétyloxyhexyl) acacetate
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Specifications
Nom chimique ou matériau myo-Inositol Hexaacetate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H24O12/c1-7(19)25-13-14(26-8(2)20)16(28-10(4)22)18(30-12(6)24)17(29-11(5)23)15(13)27-9(3)21/h13-18H,1-6H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-
Poids de la formule 432.1268