Learn More
Myo-Inositol Hexanicotinate, TRC
Code produit 30133022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133022 5 g 5g
30137915 25 g 25g
17921065 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133022 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI6660705G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6556-11-2
Formule moléculaire C42 H30 N6 O12
Poids moléculaire (g/mol) 810.72
Synonyme Inositol Nicotinate, myo-Inositol, hexa-3-pyridinecarboxylate, Inositol, hexanicotinate, myo- (7CI,8CI), Nicotinic acid, hexaester with myo-inositol (6CI), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,3,4,5,6-cyclohexanehexayl ester, Dilcit, Dilexpal, Esantene, Hamovannid, Hexanicit, Hexanicotinoyl inositol, Hexanicotol, Hexopal, Inositol hexaniacinate, Inositol hexanicotinate, Inositol niacinate, Inositol nicotinate, Linodil, Meso-inositol hexanicotinate, Mesonex, Mesotal, Palohex, meso-Inositol hexanicotinate, myo-Inositol hexanicotinate
Nom IUPAC [2,3,4,5,6-pentakis(pyridine-3-carbonyloxy)cyclohexyl] pyridine-3-carboxylate
SMILES O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)c2cccnc2)[C@H](OC(=O)c3cccnc3)[C@@H](OC(=O)c4cccnc4)[C@@H](OC(=O)c5cccnc5)[C@H]1OC(=O)c6cccnc6)c7cccnc7
Spécification
Nom chimique ou matériau Inositol Nicotinate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C42H30N6O12/c49-37(25-7-1-13-43-19-25)55-31-32(56-38(50)26-8-2-14-44-20-26)34(58-40(52)28-10-4-16-46-22-28)36(60-42(54)30-12-6-18-48-24-30)35(59-41(53)29-11-5-17-47-23-29)33(31)57-39(51)27-9-3-15-45-21-27/h1-24,31-36H/t31-,32-,33-,34+,35-,36-
Poids de la formule 810.1922
Pourcentage de pureté >95%