Learn More
Myo-inositol, pur, Fisher Chemical
Code produit 10723801 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723801 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10723801 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur I/0385/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 87-89-8
Point de fusion 220°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C6H12O6
Numéro MDL 77932
Quantité 100 g
Synonyme scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
Clé InChI CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Nom IUPAC cyclohexane-1,2,3,4,5,6-héxol
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
CID PubChem 892
ChEBI CHEBI:24848
Poids de la formule 180.16g/mol
Forme physique Solide