Learn More
La myosmine, 98 %, peut contenir jusqu’à 2 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302697 100 mg 100mg
11392687 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11886.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 532-12-7 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-12-7
Formule moléculaire C9H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.193
Numéro MDL MFCD00052019
Clé InChI DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myosmine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl pyridine, miosmine, unii-9o0a545w4l, 3-4,5-dihydro-3h-pyrrol-2-yl-pyridine, 2-3-pyridyl-1-pyrroline, 3-2-pyrrolin-2-yl pyridine, pyridine, 3-3,4-dihydro-2h-pyrrol-5-yl, pyridine, 3-1-pyrrolin-2-yl
CID PubChem 442649
ChEBI CHEBI:7051
Nom IUPAC 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
SMILES C1CC(=NC1)C2=CN=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Myosmine
Point de fusion 42°C to 44°C
Point d’ébullition 82°C to 83°C (0.5 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage Peut contenir jusqu’à 2 % d’eau
Quantité 100 mg
Beilstein 119254
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 98%