Learn More
Myosmine, TRC
Code produit 17994595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994595 100 mg 100mg
17954355 250 mg 250mg
17930995 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17994595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM835000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 532-12-7
Formule moléculaire C9 H10 N2
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Synonyme Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine
Nom IUPAC 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine
SMILES C1CN=C(C1)c2cccnc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Myosmine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
Poids de la formule 146.0844
Pourcentage de pureté >95%