Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective pour MYP
Code produit 13215369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose sélective pour MYP
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Type de milieu Origine de la fabrication Conditionnement
13215369 10/boîte Monoplaque de 90 mm Gélose sélective pour MYP Allemagne 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13215369 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5133A
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Dénombrez la bactérie Bacillus cereus dans les échantillons alimentaires tout en assurant la conformité à la norme ISO 7932 avec un milieu sélectif à l’efficacité éprouvée, même avec les rapports cellulaires d’organismes les plus difficiles.
Dénombrez Bacillus cereus dans des échantillons alimentaires avec un milieu sélectif et différentiel avec des caractéristiques diagnostiques qui dépendent de l’échec de Bacillus cereus à utiliser le mannitol et de la capacité de la plupart des souches à produire la phospholipase C, entraînant un halo opaque autour des colonies. La gélose sélective MYP Thermo Scientific™ comprend la polymyxine B qui inhibe les bactéries gram-négatives.
Bacillus cereus a été reconnu comme un agent responsable d’intoxication alimentaire depuis les années 1950. De nombreuses techniques d’isolation précoces utilisaient de la gélose au sang, en basant les résultats sur l’hémolyse et la morphologie de la colonie, suivies d’une batterie de tests pour confirmation. La gélose MYP s’est avérée être très efficace pour détecter le B. cereus même en très faible nombre. La formulation est conforme à la norme ISO 7932.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Testée conformément à la norme CEN ISO/TS 11133-2. Conforme à la norme ISO 7932
Couleur Rouge-orange, transparent à légèrement opaque
Contenu et stockage 2°C à 12°C
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de milieu Gélose sélective pour MYP
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte